Stampa…
(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (+)-Ethyl d-lactate, (R)-Ethyl 2-hydroxypropanoate
OR902275-100G OR902275-25G OR902275-5G
APOSOR902275-100GEA 408 EUR
APOSOR902275-100G APOSOR902275-25G APOSOR902275-5G
(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate 95%
(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118,1311 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077825
CAS Number: 7699-00-5