Stampa…
3-Bromo-4,7-diazaindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902271-100MG OR902271-1G OR902271-250MG
APOSOR902271-100MGEA 68.4 EUR
APOSOR902271-100MG APOSOR902271-1G APOSOR902271-250MG
3-Bromo-4,7-diazaindole 95%
3-Bromo-4,7-diazaindole
Formula: C₆H₄BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834812
CAS Number: 56015-31-7