Stampa…
2,5-Xylylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,5-Dimethylphenyl)acetic acid, (2,5-Dimethylphenyl)acetic acid
OR902270-100G OR902270-25G
APOSOR902270-100GEA 306 EUR
APOSOR902270-100G APOSOR902270-25G
2,5-Xylylacetic acid 95%
2,5-Xylylacetic acid
Formula: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014369
CAS Number: 13612-34-5