Stampa…
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
OR902265-1G OR902265-5G
APOSOR902265-1GEA 183 EUR
APOSOR902265-1G APOSOR902265-5G
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750009
CAS Number: 41337-81-9