Stampa…
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902251-100MG OR902251-1G OR902251-250MG
APOSOR902251-100MGEA 147 EUR
APOSOR902251-100MG APOSOR902251-1G APOSOR902251-250MG
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06653330
CAS Number: 195311-28-5