Stampa…
1-(5-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902246-1G OR902246-250MG
APOSOR902246-1GEA 684 EUR
APOSOR902246-1G APOSOR902246-250MG
1-(5-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(5-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02665160
CAS Number: 142044-90-4