Stampa…
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR902234-1G OR902234-5G
APOSOR902234-1GEA 256 EUR
APOSOR902234-1G APOSOR902234-5G
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole 95%
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole
Formula: C₈H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 74420-05-6