Stampa…
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902223-10G OR902223-1G OR902223-5G
APOSOR902223-10GEA 622 EUR
APOSOR902223-10G APOSOR902223-1G APOSOR902223-5G
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 95%
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007135
CAS Number: 53055-05-3