Methyl isoquinoline-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902212-1G
OR902212-250MG
APOSOR902212-1GEA
807
EUR
APOSOR902212-1G
APOSOR902212-250MG
Methyl isoquinoline-4-carboxylate 95%
Methyl isoquinoline-4-carboxylate
Formula:
C₁₁H₉NO₂ Peso molecolare: 187,2000 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11111833 CAS Number: 20317-40-2 |