Stampa…
Tetrabutylammonium tribromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR902166-100G OR902166-500G
APOSOR902166-100GEA 129 EUR
APOSOR902166-100G APOSOR902166-500G
Tetrabutylammonium tribromide 97%
Tetrabutylammonium tribromide
Formula: C₁₆H₃₆Br₃N
Punto di fusione: 71…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012110
CAS Number: 38932-80-8
UN: 1759
ADR: 8,III