Stampa…
2-[(2-Furylmethyl)amino]nicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902138-1G OR902138-5G
APOSOR902138-1GEA 147 EUR
APOSOR902138-1G APOSOR902138-5G
2-[(2-Furylmethyl)amino]nicotinonitrile 98%
2-[(2-Furylmethyl)amino]nicotinonitrile
Formula: C₁₁H₉N₃O
Peso molecolare: 199,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09455276
CAS Number: 945347-58-0