Stampa…
2-Acetamido-3-methylpyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetamido-3-picoline, N-(3-Methylpyridin-2-yl)acetamide
OR902134-10G OR902134-1G OR902134-5G
APOSOR902134-10GEA 502 EUR
APOSOR902134-10G APOSOR902134-1G APOSOR902134-5G
2-Acetamido-3-methylpyridine 96%
2-Acetamido-3-methylpyridine
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00495347
CAS Number: 7463-30-1