Stampa…
Methyl-6-iodonicotinate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-iodonicotinate
OR902119-1G OR902119-5G
APOSOR902119-1GEA 292 EUR
APOSOR902119-1G APOSOR902119-5G
Methyl-6-iodonicotinate 96%
Methyl-6-iodonicotinate
Formula: C₇H₆INO₂
Peso molecolare: 263,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12546492
CAS Number: 173157-33-0