Stampa…
2-(Butylamino)nicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902106-1G OR902106-25G OR902106-5G
APOSOR902106-1GEA 125 EUR
APOSOR902106-1G APOSOR902106-25G APOSOR902106-5G
2-(Butylamino)nicotinonitrile 98%
2-(Butylamino)nicotinonitrile
Formula: C₁₀H₁₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460989
CAS Number: 74611-50-0