Stampa…
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902105-1G OR902105-5G
APOSOR902105-1GEA 127 EUR
APOSOR902105-1G APOSOR902105-5G
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile 98%
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile
Formula: C₉H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09455268
CAS Number: 52583-90-1