Stampa…
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902103-1G OR902103-25G OR902103-5G
APOSOR902103-1GEA 125 EUR
APOSOR902103-1G APOSOR902103-25G APOSOR902103-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine
Formula: C₉H₆N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09863419
CAS Number: 1152822-31-5