Stampa…
2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902100-1G OR902100-250MG
APOSOR902100-1GEA 364 EUR
APOSOR902100-1G APOSOR902100-250MG
2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide 98%
2-Chloro-3-methylpyridine-N-oxide
Formula: C₆H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14582951
CAS Number: 91668-83-6