Stampa…
2,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
OR9021-100G OR9021-25G OR9021-10G
APOSOR9021-100GEA 168 EUR
APOSOR9021-100G APOSOR9021-25G APOSOR9021-10G
2,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
2,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Formula: C₈H₁₃ClN₂
Peso molecolare: 172,66 g/mol
Punto di fusione: 184 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013381
CAS Number: 60480-83-3