Stampa…
2-Chloro-N-methylisonicotinamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl 2-chloroisonicotinamide
OR902089-10G OR902089-1G OR902089-5G
APOSOR902089-10GEA 807 EUR
APOSOR902089-10G APOSOR902089-1G APOSOR902089-5G
2-Chloro-N-methylisonicotinamide 98%
2-Chloro-N-methylisonicotinamide
Formula: C₇H₇ClN₂O
Peso molecolare: 170,6000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09862946
CAS Number: 131418-11-6