Stampa…
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromopyridine-2,4-diol
OR902060-10G OR902060-1G OR902060-5G
APOSOR902060-10GEA 931 EUR
APOSOR902060-10G APOSOR902060-1G APOSOR902060-5G
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one 95%
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one
Formula: C5H4BrNO2
Peso molecolare: 190 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11101040
CAS Number: 96245-97-5