Stampa…
2-Methoxypyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902052-1G OR902052-5G
APOSOR902052-1GEA 219 EUR
APOSOR902052-1G APOSOR902052-5G
2-Methoxypyrimidine 98%
2-Methoxypyrimidine
Formula: C₅H₆N₂O
Punto di ebollizione: 69…70 °C/22mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234104
CAS Number: 931-63-5