2-(Boc-amino)-6-chloropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
tert-Butyl (6-chloropyridin-2-yl)carbamate, 2-Amino-6-chloropyridine, 2-BOC protected
OR902051-1G
OR902051-25G
OR902051-5G
APOSOR902051-1GEA
77.1
EUR
APOSOR902051-1G
APOSOR902051-25G
APOSOR902051-5G
2-(Boc-amino)-6-chloropyridine 97%
2-(Boc-amino)-6-chloropyridine
Formula:
C₁₀H₁₃ClN₂O₂ Peso molecolare: 228,68 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09030821 CAS Number: 159603-71-1 |