Stampa…
8-Methoxyquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902049-10G OR902049-1G OR902049-5G
APOSOR902049-10GEA 317 EUR
APOSOR902049-10G APOSOR902049-1G APOSOR902049-5G
8-Methoxyquinoline 98%
8-Methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00957068
CAS Number: 938-33-0