Stampa…
N-Methyl-4-(methylamino)picolinamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902039-1G OR902039-25G OR902039-5G
APOSOR902039-1GEA 52.2 EUR
APOSOR902039-1G APOSOR902039-25G APOSOR902039-5G
N-Methyl-4-(methylamino)picolinamide 95%
N-Methyl-4-(methylamino)picolinamide
Formula: C₈H₁₁N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11504981
CAS Number: 1065074-98-7