Stampa…
Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate
OR902034-100G OR902034-25G OR902034-5G
APOSOR902034-100GEA 575 EUR
APOSOR902034-100G APOSOR902034-25G APOSOR902034-5G
Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116910
CAS Number: 41110-33-2