Stampa…
2-Bromo-4-methylpyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902029-1G OR902029-25G OR902029-5G
APOSOR902029-1GEA 74.2 EUR
APOSOR902029-1G APOSOR902029-25G APOSOR902029-5G
2-Bromo-4-methylpyrimidine 97%
2-Bromo-4-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037883
CAS Number: 130645-48-6