Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 6-(hydroxymethyl)picolinate, Methyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
OR902025-25G
OR902025-5G
APOSOR902025-25GEA
355
EUR
APOSOR902025-25G
APOSOR902025-5G
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate
Formula:
C₈H₉NO₃ Peso molecolare: 167,16 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840850 CAS Number: 39977-44-1 |