Stampa…
3-Bromo-6-mercaptopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromopyridine-2-thiol
OR902013-10G OR902013-1G OR902013-5G
APOSOR902013-10GEA 517 EUR
APOSOR902013-10G APOSOR902013-1G APOSOR902013-5G
3-Bromo-6-mercaptopyridine 98%
3-Bromo-6-mercaptopyridine
Formula: C5H4BrNS
Peso molecolare: 190,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09729468
CAS Number: 56673-34-8