Stampa…
2,2'-Dithiobis(5-nitropyridine) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902011-1G OR902011-25G OR902011-5G
APOSOR902011-1GEA 71.2 EUR
APOSOR902011-1G APOSOR902011-25G APOSOR902011-5G
2,2'-Dithiobis(5-nitropyridine) 98%
2,2'-Dithiobis(5-nitropyridine)
Formula: C₁₀H₆N₄O₄S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006453
CAS Number: 2127-10-8