Stampa…
Methyl-6-(dimethylamino)nicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-dimethylamino-3-pyridinecarboxylate
OR902009-1G OR902009-5G
APOSOR902009-1GEA 168 EUR
APOSOR902009-1G APOSOR902009-5G
Methyl-6-(dimethylamino)nicotinate 98%
Methyl-6-(dimethylamino)nicotinate
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 180,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699718
CAS Number: 26218-81-5