Stampa…
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethylamino-5-methyl-3-nitropyridine
OR902004-100G OR902004-25G OR902004-5G
APOSOR902004-100GEA 648 EUR
APOSOR902004-100G APOSOR902004-25G APOSOR902004-5G
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline
Formula: C₈H₁₁N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09862688
CAS Number: 106690-40-8