2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Cyclopropylamino-5-methyl-3-nitropyridine
OR902003-1G
OR902003-25G
OR902003-5G
APOSOR902003-1GEA
132
EUR
APOSOR902003-1G
APOSOR902003-25G
APOSOR902003-5G
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline
Formula:
C₉H₁₁N₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10699715 CAS Number: 1033202-65-1 |