Stampa…
5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-1-methyl-2(1H)-pyridinone
OR901973-1G OR901973-5G
APOSOR901973-1GEA 161 EUR
APOSOR901973-1G APOSOR901973-5G
5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09972188
CAS Number: 81971-39-3