Stampa…
5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901972-10G OR901972-1G OR901972-5G
APOSOR901972-10GEA 648 EUR
APOSOR901972-10G APOSOR901972-1G APOSOR901972-5G
5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine 98%
5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine
Formula: C₇H₈ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09972187
CAS Number: 284040-73-9