Stampa…
4-Methoxynicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901967-1G OR901967-5G
APOSOR901967-1GEA 56.7 EUR
APOSOR901967-1G APOSOR901967-5G
4-Methoxynicotinic acid 98%
4-Methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115724
CAS Number: 10177-31-8