Stampa…
6,7-Dichloroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901961-1G OR901961-5G
APOSOR901961-1GEA 168 EUR
APOSOR901961-1G APOSOR901961-5G
6,7-Dichloroquinoline 98%
6,7-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878431
CAS Number: 40635-11-8