Stampa…
2-(Methylthio)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901942-25G OR901942-5G
APOSOR901942-25GEA 444 EUR
APOSOR901942-25G APOSOR901942-5G
2-(Methylthio)pyridine 95%
2-(Methylthio)pyridine
Formula: C₆H₇NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01691593
CAS Number: 18438-38-5