Stampa…
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR901941-1G OR901941-5G
APOSOR901941-1GEA 48 EUR
APOSOR901941-1G APOSOR901941-5G
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197.0320 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07644625
CAS Number: 312325-72-7