Stampa…
2,4-Dimethoxypyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901864-100G OR901864-25G
APOSOR901864-100GEA 183 EUR
APOSOR901864-100G APOSOR901864-25G
2,4-Dimethoxypyrimidine 98%
2,4-Dimethoxypyrimidine
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00056028
CAS Number: 3551-55-1