Stampa…
5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901850-1G OR901850-250MG OR901850-5G
APOSOR901850-1GEA 328 EUR
APOSOR901850-1G APOSOR901850-250MG APOSOR901850-5G
5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol
Formula: C₆H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18374102
CAS Number: 1261365-86-9