Stampa…
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-chloropicoline, 5-Chloro-2-methylpyridin-3-amine
OR901812-1G OR901812-5G
APOSOR901812-1GEA 121 EUR
APOSOR901812-1G APOSOR901812-5G
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 98%
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,5862 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12196974
CAS Number: 89639-36-1