Stampa…
2-Bromo-4-hydroxypyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromopyridin-4-ol
OR901771-10G OR901771-1G OR901771-5G
APOSOR901771-10GEA 423 EUR
APOSOR901771-10G APOSOR901771-1G APOSOR901771-5G
2-Bromo-4-hydroxypyridine 96%
2-Bromo-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄BrNO
Peso molecolare: 174 g/mol
Punto di fusione: 171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234040
CAS Number: 36953-40-9