Stampa…
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-ethylaminopyridine
OR901754-10G OR901754-1G OR901754-5G
APOSOR901754-10GEA 1180 EUR
APOSOR901754-10G APOSOR901754-1G APOSOR901754-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine 98%
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine
Formula: C₇H₉BrN₂
Peso molecolare: 201,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743642
CAS Number: 856850-36-7