Stampa…
2-(Diethylamino)nicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyano-2-diethylaminopyridine
OR901731-1G OR901731-5G
APOSOR901731-1GEA 168 EUR
APOSOR901731-1G APOSOR901731-5G
2-(Diethylamino)nicotinonitrile 95%
2-(Diethylamino)nicotinonitrile
Formula: C₁₀H₁₃N₃
Peso molecolare: 175,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09896569
CAS Number: 17782-02-4