Stampa…
3,5-Dichloropyridine-N-oxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dichloropyridine1-oxide
OR901695-100G OR901695-10G OR901695-25G
APOSOR901695-100GEA 1040 EUR
APOSOR901695-100G APOSOR901695-10G APOSOR901695-25G
3,5-Dichloropyridine-N-oxide 98%
3,5-Dichloropyridine-N-oxide
Formula: C₅H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 163,9894 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955620
CAS Number: 15177-57-8