Stampa…
2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901693-1G OR901693-25G OR901693-5G
APOSOR901693-1GEA 147 EUR
APOSOR901693-1G APOSOR901693-25G APOSOR901693-5G
2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline 98%
2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline
Formula: C₁₂H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143628
CAS Number: 861581-28-4