Stampa…
6-Phenyl-2-pyridone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901687-1G OR901687-5G
APOSOR901687-1GEA 219 EUR
APOSOR901687-1G APOSOR901687-5G
6-Phenyl-2-pyridone 98%
6-Phenyl-2-pyridone
Formula: C₁₁H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059760
CAS Number: 19006-82-7