Stampa…
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR901681-1G OR901681-25G OR901681-5G
APOSOR901681-1GEA 61.1 EUR
APOSOR901681-1G APOSOR901681-25G APOSOR901681-5G
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₆BrNO₂
Peso molecolare: 228,04 g/mol
Punto di fusione: 220…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00461173
CAS Number: 24036-52-0