Stampa…
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901680-1G OR901680-5G
APOSOR901680-1GEA 81.2 EUR
APOSOR901680-1G APOSOR901680-5G
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00111560
CAS Number: 24195-07-1