Stampa…
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR901674-1G OR901674-25G OR901674-5G
APOSOR901674-1GEA 125 EUR
APOSOR901674-1G APOSOR901674-25G APOSOR901674-5G
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline 98%
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143624
CAS Number: 139719-23-6